Få mere at vide
3-Methylpiperidin, 97%
Artikelnummer. 11363037
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11363037 100 g 100g
11353037 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11363037 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13408.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 626-56-2 | C6H13N | 99,177 g/mol
3-Methylpiperidin, anvendes som en reaktant til syntese af phenylpropenamidderivater til anti-hepatitis B-virusaktivitet, CB2-receptoragonister til behandling af kroniske smerter, aurora kinasehæmmere, spiroimidazolidinon NPC1L1-hæmmere, 1,3,5-diazinon-Oxa-receptorer, 1,3,5-Oxa-receptorer. antagonister. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt og som et mellemprodukt i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Methylpiperidin, bruges som en reaktant til syntese af phenylpropenamidderivater til anti-hepatitis B virus aktivitet, CB2 receptor agonister til behandling af kroniske smerter, aurora kinase inhibitorer, spiroimidazolidinon NPC1L1 hæmmere, 1,3,5 receptor serozinones, 5 receptor serozinones, 5 antagonister. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt og som et mellemprodukt i organisk syntese.
Opløselighed Det er opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler, baser. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 626-56-2
Molekylær formel C6H13N
Molekylvægt (g/mol) 99.177
MDL nummer MFCD00005994
InChI nøgle JEGMWWXJUXDNJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pipecoline, piperidine, 3-methyl, beta-pipecoline, .beta.-pipecoline, 3-methyl-piperidine, .beta.-methylpiperidine, beta-methylpiperidine, 3-methyl piperidine, 3-pipecoline 8ci, 3ppc
PubChem CID 79081
IUPAC navn 3-methylpiperidin
SMIL CC1CCCNC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylpiperidine
Smeltepunkt -24 °C
Tæthed 0.845
Kogepunkt 124 °C til 125 °C
Flammepunkt 8 °C (46 °F)
Lugt Amin-lignende
Brydningsindeks 1.447
Mængde 100 g
FN nummer UN2733
Beilstein 79807
Opløselighedsinformation Det er opløseligt i vand.
Formel vægt 99.18
Procent renhed 97%