Få mere at vide
3-Methylpicolinonitrile, TRC
Artikelnummer. 30468845
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30468845 25 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30468845 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM33297025G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylpicolinonitrile
CAS 20970-75-6
Molekylær formel C7H6N2
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C7H6N2/c1-6-3-2-4-9-7(6)5-8/h2-4H,1H3
SMIL Cc1cccnc1C#N
Molekylvægt (g/mol) 118.14
Formel vægt 118.0531