Få mere at vide
3-Methylpicolinonitrile, TRC
Artikelnummer. 30471249
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30471249 5 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30471249 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3329705G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylpicolinonitrile
CAS 20970-75-6
Molekylær formel C7H6N2
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H6N2/c1-6-3-2-4-9-7(6)5-8/h2-4H,1H3
SMIL Cc1cccnc1C#N
Molekylvægt (g/mol) 118.14
Formel vægt 118.0531