Få mere at vide
3-Methylphthalic anhydride, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489907
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11489907 5 g 5g
11479907 1 g 1g
11499907 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489907 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22864.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
3-Methylphthalsyreanhydrid kan reagere med Methylaminhydrochlorid for at få 2,3-dihydro-2,4-dimethyl-1H-isoindol-1,3-dion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-methylphthalsyreanhydrid kan reagere med methylaminhydrochlorid
for at få 2,3-dihydro-2,4-dimethyl-1H-isoindol-1,3-dion.
Opløselighed Reagerer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares under tør inert gas. Opbevares væk fra oxidationsmidler, vand/fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4792-30-7
Molekylær formel C9H6O3
Molekylvægt (g/mol) 162.14
MDL nummer MFCD00047316
InChI nøgle TWWAWPHAOPTQEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylphthalic anhydride, 4-methylisobenzofuran-1,3-dione, 1,3-isobenzofurandione, 4-methyl, 3-methyl phthalic anhydride, methylphthalic anhydride, phthalic anhydride, 3-methyl, 2,3-toluenedicarboxylic anhydride, 1,3-isobenzofurandione, methyl, 4-methyl-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione, acmc-1arrb
PubChem CID 98500
IUPAC navn 4-methyl-2-benzofuran-1,3-dion
SMIL CC1=CC=CC2=C1C(=O)OC2=O
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 3-Methylphthalic anhydride
Smeltepunkt 114°C to 116°C
Mængde 5 g
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 162.14
Procent renhed 96%
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.