missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Methylphosphinicopropionic Acid Disodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methylphosphinicopropionic Acid Disodium Salt |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9O4P.2Na/c1-9(7,8)3-2-4(5)6;;/h2-3H2,1H3,(H,5,6)(H,7,8);;/q;2*+1/p-2 |
| Formel vægt | 195.9877 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?