Få mere at vide
3-Methylphosphinicopropionic Acid Diethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methylphosphinicopropionic Acid Diethyl Ester |
| CAS | 15090-27-4 |
| Molekylær formel | C8H17O4P |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3-(Ethoxymethylphosphinyl)propionic Acid Ethyl Ester, 3-(Ethoxymethylphosphinyl)propanoic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C8H17O4P/c1-4-11-8(9)6-7-13(3,10)12-5-2/h4-7H2,1-3H3 |
| SMIL | O=P(CCC(OCC)=O)(OCC)C |
| IUPAC navn | ethyl 3-[ethoxy(methyl)phosphoryl]propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.19 |
| Formel vægt | 208.0864 |