Få mere at vide
(3-methylphenyl)methanthiol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10565954
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10565954 25 g 25g
10496482 1 g 1g
10531703 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10565954 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00469EB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 25697-56-7
Molekylær formel C8H10S
Molekylvægt (g/mol) 138.228
MDL nummer MFCD00022075
InChI nøgle PNAZUQUHTIOEHF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2801207
IUPAC navn (3-methylphenyl)methanthiol
SMIL CC1=CC(=CC=C1)CS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3-Methylphenyl)methanethiol
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Lineær formel CH3C6H4CH2SH
Mængde 25 g
Synonym 3-methylphenyl methanethiol, 3-methylbenzyl mercaptan, m-methylbenzyl mercaptan, 3-methylbenzenemethanethiol, m-methylbenzylmercaptan, acmc-1cq7k, 3-methyl-benzenemethanethiol, benzenemethanethiol,3-methyl, benzenemethanethiol, 3-methyl, 3-methylphenyl methane-1-thiol
Formel vægt 138.23
Procent renhed 95%