Få mere at vide
3-methylphenol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methylphenol (m-Cresol) |
| CAS | 108-39-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-Methylphenol (m-Cresol) |
| Forsendelsestilstand | +20 °C |
| Molekylær formel | C7 H8 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Metacresol, 3-Methylphenol, Amylmetacresol Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5,8H,1H3 |
| SMIL | Cc1cccc(O)c1 |
| IUPAC navn | 3-methylphenol |
| Vis mere |