Få mere at vide
3-Methylpentyl Chloroformate, TRC
Artikelnummer. 30007987
Skift visning
Mængde:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007987 5 g
30005108 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30007987 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3247255G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1215109-09-3
Molekylær formel C7H13ClO2
Molekylvægt (g/mol) 164.63
Synonym Carbonochloridic Acid 3-Methylpentyl Ester
SMIL ClC(OCCC(C)CC)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylpentyl Chloroformate
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H13ClO2/c1-3-6(2)4-5-10-7(8)9/h6H,3-5H2,1-2H3
Formel vægt 164.0604