Få mere at vide
3-methylpentansyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-methylpentanoic acid |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O2/c1-3-5(2)4-6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8) |
| Formel vægt | 116.0837 |