Få mere at vide
3-Methylpentan, TRC
Artikelnummer. 30008044
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30008044 1 g
1 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 30008044 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2263901G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylpentane
CAS 96-14-0
Molekylær formel C6 H14
Mængde 1 g
Synonym Pentane, 3-methyl-, 3-Methylpentane, NSC 66497, UN 1208
InChI formel InChI=1S/C6H14/c1-4-6(3)5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
SMIL CCC(C)CC
IUPAC navn 3-methylpentan
Molekylvægt (g/mol) 86.18
Formel vægt 86.1096