Få mere at vide
3-methylpentan, 99+%
Beskrivelse
3-Methylpentan bruges som opløsningsmiddel til fremstilling af vegetabilske olier, lim, belægninger og maling. Det bruges også i benzin, gummiopløsningsmiddel og petroleumsether.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
3-Methylpentan bruges som opløsningsmiddel til fremstilling af vegetabilske olier, lim, belægninger og maling. Det bruges også i benzin, gummiopløsningsmiddel og petroleumsether.
Opløselighed
Opløseligt i vand. 0,013 g/L ved 20 °C). Blandbar i ether, acetone. Opløselig i ethanol.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, mørkt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra uforenelige materialer såsom oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methylpentane |
| Smeltepunkt | -118 °C |
| Tæthed | 0.663 |
| Kogepunkt | 63 °C til 65 °C |
| Flammepunkt | −32 °C (−26 °F) |
| Lugt | Petroleum-lignende |
| Brydningsindeks | 1.377 |
| Mængde | 500 mL |
| FN nummer | UN1208 |
| Beilstein | 1730734 |
| Vis mere |