Få mere at vide
3-methylpentan, 99+%
Artikelnummer. 11416720
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11416720 100 mL 100ml
11426720 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11416720 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03133.AE
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 96-14-0 | C6H14 | 86,18 g/mol
3-Methylpentan bruges som opløsningsmiddel til fremstilling af vegetabilske olier, lim, belægninger og maling. Det bruges også i benzin, gummiopløsningsmiddel og petroleumsether.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Methylpentan bruges som opløsningsmiddel til fremstilling af vegetabilske olier, lim, belægninger og maling. Det bruges også i benzin, gummiopløsningsmiddel og petroleumsether.
Opløselighed
Opløseligt i vand. 0,013 g/L ved 20 °C). Blandbar i ether, acetone. Opløselig i ethanol.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, mørkt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra uforenelige materialer såsom oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96-14-0
Molekylær formel C6H14
Molekylvægt (g/mol) 86.18
MDL nummer MFCD00009342
InChI nøgle PFEOZHBOMNWTJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentane, 3-methyl, unii-xd8o3ml76t, 3-methyl-pentane, xd8o3ml76t, 3-methylpentane, analytical standard, diethylmethylmethane, 3-methylpentyl, 3-methyl pentane, 3-methylpentan-3-yl, acmc-209s6l
PubChem CID 7282
IUPAC navn 3-methylpentan
SMIL CCC(C)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylpentane
Smeltepunkt -118°C
Tæthed 0.663
Kogepunkt 63°C to 65°C
Flammepunkt −32°C (−26°F)
Lugt Petroleum-like
Brydningsindeks 1.377
Mængde 100 mL
FN nummer UN1208
Beilstein 1730734
Opløselighedsinformation Soluble in water. 0.013g/L at 20°C). Miscible in ether,acetone. Soluble in ethanol.
Formel vægt 86.18
Procent renhed ≥99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methylpentane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Methylpentane