Få mere at vide
3-methylpentanal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-methylpentanal |
| CAS | 15877-57-3 |
| Molekylær formel | C6H12O |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O/c1-3-6(2)4-5-7/h5-6H,3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CCC(C)CC=O |
| IUPAC navn | 3-methylpentanal |
| Molekylvægt (g/mol) | 100.15 |
| Formel vægt | 100.0888 |