missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Methyloxindole, TRC

Artikelnummer. 30475386
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30475386 1 g
30469987 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30475386 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3206601G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1504-06-9
Molekylær formel C9H9NO
Molekylvægt (g/mol) 147.17
Synonym 1,3-Dihydro-3-methyl-2H-indol-2-one, 3-Methyl-2-indolinone
IUPAC navn 3-methyl-1,3-dihydroindol-2-one
SMIL CC1C(=O)Nc2ccccc12

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Methyloxindole
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H9NO/c1-6-7-4-2-3-5-8(7)10-9(6)11/h2-6H,1H3,(H,10,11)
Formel vægt 147.0684
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.