missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Methyloxazinane Arbidol, TRC

Artikelnummer. 30468482
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30468482 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30468482 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM563540100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Methyloxazinane Arbidol
CAS 958450-23-2
Molekylær formel C22 H24 Br N2 O3 S
Mængde 100 mg
Synonym Arbidol Impurity 2, Ethyl 5-bromo-2,7-dimethyl-8-((phenylthio)methyl)-1,2,3,7-tetrahydro-[1,3]oxazino[5,6-e]indole-9-carboxylate
InChI formel InChI=1S/C22H24BrN2O3S/c1-4-27-22(26)20-18(12-29-14-8-6-5-7-9-14)25(3)17-10-16(23)21-15(19(17)20)11-24(2)13-28-21/h5-10,20H,4,11-13H2,1-3H3
SMIL BrC1=CC2=C(C3=C1OCN(C3)C)C(C(OCC)=O)=C(CSC4=CC=CC=C4)N2C
IUPAC navn ethyl 5-bromo-2,7-dimethyl-8-(phenylsulfanylmethyl)-3,9-dihydro-1H-pyrrolo[3,2-f][1,3]benzoxazine-9-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 476.407
Formel vægt 475.069
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.