Få mere at vide
3-Methyloctane, TRC
Artikelnummer. 30475325
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30475325 1 g -
30470318 2.5 g 2.5g
30471117 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30475325 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3306431G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2216-33-3
Molekylær formel C9 H20
Molekylvægt (g/mol) 128.26
Synonym Octane, 3-methyl- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 3-Methyloctane (ACI), (±)-3-Methyloctane, NSC 23689
IUPAC navn 3-methyloctane
SMIL CCCCCC(C)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyloctane
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H20/c1-4-6-7-8-9(3)5-2/h9H,4-8H2,1-3H3
Formel vægt 128.1565