missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Methylnonane-2,4-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methylnonane-2,4-dione |
| CAS | 113486-29-6 |
| Molekylær formel | C10 H18 O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 3-Methyl-2,4-nonanedione, 3-Methyl-2,4-nonanedione (ACI), 3-Methylnonan-2,4-dione, 3-Methyl-2,4-nonanedione, 3-Methyl-2,4-nonanedione (ACI), 3-Methylnonan-2,4-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O2/c1-4-5-6-7-10(12)8(2)9(3)11/h8H,4-7H2,1-3H3 |
| SMIL | CCCCCC(=O)C(C)C(=O)C |
| IUPAC navn | 3-methylnonane-2,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 170.25 |
| Formel vægt | 170.1307 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?