missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-(Methylnitrosoamino)-1-propanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Methylnitrosoamino)-1-propanol |
| CAS | 70415-59-7 |
| Molekylær formel | C4H10N2O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3-(Methylnitrosoamino)-1-propanol, N-Nitrosomethyl(3-hydroxypropyl)amine |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10N2O2/c1-6(5-8)3-2-4-7/h7H,2-4H2,1H3 |
| SMIL | CN(CCCO)N=O |
| IUPAC navn | N-(3-hydroxypropyl)-N-methylnitrous amide |
| Molekylvægt (g/mol) | 118.13 |
| Formel vægt | 118.0742 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?