Få mere at vide
3-(Methylnitrosamino)propionitril, TRC
Artikelnummer. 30134104
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134104 250 mg
30136559 1 g
17981625 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134104 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM325715250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60153-49-3
Molekylær formel C4 H7 N3 O
Molekylvægt (g/mol) 113.12
Synonym Propionitrile, 3-(methylnitrosamino)- (6CI), 3-(Methylnitrosoamino)propanenitrile, 3-(Methylnitrosamino)propionitrile, 3-(N-Nitrosomethylamino)propionitrile, N-(2-Cyanoethyl)-N-methylnitrosamine
IUPAC navn N-(2-cyanoethyl)-N-methylnitrous amid
SMIL CN(CCC#N)N=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Methylnitrosamino)propionitrile
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C4H7N3O/c1-7(6-8)4-2-3-5/h2,4H2,1H3
Formel vægt 113.0589