missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-(Methylnitrosamino)propanal-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Methylnitrosamino)propanal-d5 |
| CAS | 1330277-32-1 |
| Molekylær formel | C4H3D5N2O2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 3-(Methylnitrosoamino)propionaldehyde-d5, 3-(N-Nitrosomethylamino) propionaldehyde-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8N2O2/c1-6(5-8)3-2-4-7/h4H,2-3H2,1H3/i1D3,3D2 |
| SMIL | [2H]C(CC=O)([2H])N(N=O)C([2H])([2H])[2H] |
| Molekylvægt (g/mol) | 121.15 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?