Få mere at vide
3-methylisoxazol-5-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10432494
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10432494 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10474815 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10432494 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC27001CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 4857-42-5
Molekylær formel C5H5NO3
Molekylvægt (g/mol) 127.099
MDL nummer MFCD00464222
InChI nøgle HXIYCKAAQPHZBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylisoxazole-5-carboxylic acid, 3-methyl-5-isoxazolecarboxylic acid, 5-isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl, 3-methyl-isoxazole-5-carboxylic acid, 5-carboxy-3-methylisoxazole, 5-isoxazolecarboxylicacid, 3-methyl, 3-methylisoxazole-5-carboxylicacid, acmc-1aruu, 3-methyl-5-carboxyisoxazole, aronis24519
PubChem CID 853085
IUPAC navn 3-methyl-1,2-oxazol-5-carboxylsyre
SMIL CC1=NOC(=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylisoxazole-5-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 127.1
Procent renhed 97%