Få mere at vide
3-methylisoxazol-5-carbonylchlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10506344
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10506344 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10258233 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10506344 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC27002DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 49783-72-4
Molekylær formel C5H4ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 145.54
MDL nummer MFCD09817464
InChI nøgle VUBCNGCMOPTDED-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylisoxazole-5-carbonyl chloride, 3-methyl-5-isoxazolecarbonyl chloride, 5-isoxazolecarbonyl chloride, 3-methyl, aronis23810, 3-methylisoxazol-5-carbonyl chloride, 3-methyl-isoxazole-5-carbonyl chloride, 5-isoxazolecarbonyl chloride, 3-methyl-9ci
PubChem CID 12905099
IUPAC navn 3-methyl-1,2-oxazol-5-carbonylchlorid
SMIL CC1=NOC(=C1)C(Cl)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylisoxazole-5-carbonyl chloride
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 145.54
Procent renhed 95%