Få mere at vide
3-methylisoxazol-4-carboxylsyre, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382977
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11382977 250 mg 250mg
11372977 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382977 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16307.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
CAS: 17153-20-7 | Molekylformel: C5H5NO3 | Molekylvægt: 127,099 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 17153-20-7
Molekylær formel C5H5NO3
Molekylvægt (g/mol) 127.099
MDL nummer MFCD01318161
InChI nøgle YBLSBWHFPXDRHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 3-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl-4-isoxazolecarboxylicacid, 3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl, 3-methylisoxazole-4-carboxylicacid, pubchem10465, acmc-1c78i, 3-methylisoxazole-s-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylicacid,3-methyl
PubChem CID 4589692
IUPAC navn 3-methyl-1,2-oxazol-4-carboxylsyre
SMIL CC1=NOC=C1C(=O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Methylisoxazole-4-carboxylic acid
Smeltepunkt 185 °C til 187 °C
Mængde 250 mg
Beilstein 114157
Formel vægt 127.1
Procent renhed ≥98%