Få mere at vide
3-methylisoxazol-4-carboxylsyre, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372977
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11372977 1 g 1g
11382977 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372977 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16307.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 17153-20-7 | Molekylformel: C5H5NO3 | Molekylvægt: 127,099 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17153-20-7
Molekylær formel C5H5NO3
Molekylvægt (g/mol) 127.099
MDL nummer MFCD01318161
InChI nøgle YBLSBWHFPXDRHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 3-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl-4-isoxazolecarboxylicacid, 3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl, 3-methylisoxazole-4-carboxylicacid, pubchem10465, acmc-1c78i, 3-methylisoxazole-s-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylicacid,3-methyl
PubChem CID 4589692
IUPAC navn 3-methyl-1,2-oxazol-4-carboxylsyre
SMIL CC1=NOC=C1C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylisoxazole-4-carboxylic acid
Smeltepunkt 185 °C til 187 °C
Mængde 1 g
Beilstein 114157
Formel vægt 127.1
Procent renhed ≥98%