Få mere at vide
(3-methylisoxazol-5-ylmethyl)amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10712694
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10712694 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10397354 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10712694 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC27013DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 154016-55-4
Molekylær formel C5H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 112.132
MDL nummer MFCD06738858
InChI nøgle JKVMPILAJBLISV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylisoxazol-5-ylmethyl amine, 3-methylisoxazol-5-yl methanamine, 5-aminomethyl-3-methylisoxazole, 3-methyl-1,2-oxazol-5-yl methanamine, 3-methylisoxazol-5-yl methylamine, 1-3-methylisoxazol-5-yl methanamine, 5-isoxazolemethanamine, 3-methyl, 1-3-methyl-1,2-oxazol-5-yl methanamine, 1-3-methyl-5-isoxazolyl methanamine, c-3-methyl-isoxazol-5-yl-methylamine
PubChem CID 16481072
IUPAC navn (3-methyl-1,2-oxazol-5-yl)methanamin
SMIL CC1=NOC(=C1)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3-Methylisoxazol-5-ylmethyl)amine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 112.13
Procent renhed 97%