Få mere at vide
(3-methylisoxazol-5-ylmethyl)amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10397354
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10397354 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10712694 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10397354 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC27013CB
Request Bulk or Custom Format
Identificatori chimici
CAS 154016-55-4
Molekylær formel C5H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 112.132
MDL nummer MFCD06738858
InChI nøgle JKVMPILAJBLISV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylisoxazol-5-ylmethyl amine, 3-methylisoxazol-5-yl methanamine, 5-aminomethyl-3-methylisoxazole, 3-methyl-1,2-oxazol-5-yl methanamine, 3-methylisoxazol-5-yl methylamine, 1-3-methylisoxazol-5-yl methanamine, 5-isoxazolemethanamine, 3-methyl, 1-3-methyl-1,2-oxazol-5-yl methanamine, 1-3-methyl-5-isoxazolyl methanamine, c-3-methyl-isoxazol-5-yl-methylamine
PubChem CID 16481072
IUPAC navn (3-methyl-1,2-oxazol-5-yl)methanamin
SMIL CC1=NOC(=C1)CN
Specifica
Kemisk navn eller materiale (3-Methylisoxazol-5-ylmethyl)amine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 112.13
Procent renhed 97%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.