Få mere at vide
(3-methylisoxazol-5-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10215484
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10215484 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10644215 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10215484 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC27009CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 14716-89-3
Molekylær formel C5H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 113.116
MDL nummer MFCD09859210
InChI nøgle OFSDWHRZVRCPBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylisoxazol-5-yl methanol, 3-methyl-1,2-oxazol-5-yl methanol, 3-methyl-5-isoxazolemethanol, 5-isoxazolemethanol,3-methyl, 3-methylisoxazol-5-yl methan-1-ol, 3-methylisoxazole-5-methanol, 5-isoxazolemethanol, 3-methyl, 3-methyl-5-isoxazolyl methanol, 5-hydroxymethyl-3-methylisoxazole, 5-hydroxymethyl-3-methyl-isoxazole
PubChem CID 10820493
IUPAC navn (3-methyl-1,2-oxazol-5-yl)methanol
SMIL CC1=NOC(=C1)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3-Methylisoxazol-5-yl)methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 113.12
Procent renhed 97%