missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Methylisothiazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methylisothiazole |
| CAS | 693-92-5 |
| Molekylær formel | C4H5NS |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5NS/c1-4-2-3-6-5-4/h2-3H,1H3 |
| SMIL | CC1=NSC=C1 |
| IUPAC navn | 3-methylisothiazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 99.15 |
| Formel vægt | 99.01 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?