Få mere at vide
3-methylisoquinolin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10707918 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10707918 5 g Glasflaske 5g
10156047 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10707918 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 428440050
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
CAS: 1125-80-0 | C10H9N | 143.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1125-80-0
Molekylær formel C10H9N
Molekylvægt (g/mol) 143.19
MDL nummer MFCD00024139
InChI nøgle FVVXWRGARUACNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoquinoline, 3-methyl, 3-methyl-isoquinoline, unii-4quo6nyb5j, 4quo6nyb5j, isoquinolone-3-methyl, 3-methyl-isoquinolin, 3-methyl isoquinoline, 3-methylisoquinoline, 5-20-07-00410 beilstein handbook reference, ksc176i1j
PubChem CID 14306
IUPAC navn 3-methylisoquinolin
SMIL CC1=CC2=CC=CC=C2C=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylisoquinoline
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 63.0°C to 65.0°C
Kogepunkt 251.0°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 143.19
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methylisoquinoline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.