Få mere at vide
3-methylindol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11316706
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11316706 5 g 5g
11326706 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11316706 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03890.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 83-34-1 | C9H9N | 131.178 g/mol
3-Methylindol bruges ofte som en komponent i kommercielle dufte og parfumer. Det hjælper fluorescerende guanosin-analog, som i en dimethoxytrityl, phosphoramidit-beskyttet form, kan stedspecifikt indsættes i oligonukleotider gennem en 3-5-phosphodiester-syntetisator ved hjælp af en automatiseret DNA-syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-Methylindol bruges
ofte som en komponent i kommercielle duftstoffer og parfumer. Det hjælper fluorescerende guanosinanalog, som i en dimethoxytrityl
, phosphoramidit beskyttet form, kan stedspecifikt indsættes i oligonukleotider gennem en 3?5? phosphodiester-syntheser, som er en automatiseret DNA- forbindelse
Noter
Lysfølsom. Opbevares mørkt væk fra oxidationsmidler. Uforeneligt med lette, stærke syrer, syreahydrider, syreklorider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 83-34-1
Molekylær formel C9H9N
Molekylvægt (g/mol) 131.178
MDL nummer MFCD00005627
InChI nøgle ZFRKQXVRDFCRJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylindole, skatole, scatole, skatol, 1h-indole, 3-methyl, beta-methylindole, indole, 3-methyl, 3-mi, 3-methyl-4,5-benzopyrrole, 3-methyl indole
PubChem CID 6736
ChEBI CHEBI:9171
IUPAC navn 3-methyl-lH-indol
SMIL CC1=CNC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylindole
Smeltepunkt 94°C to 97°C
Kogepunkt 265°C to 268°C
Flammepunkt 132°C (269°F)
Lugt Stench
Mængde 5 g
Beilstein 111296
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,8560
Opløselighedsinformation Soluble in water,Ether,Alcohols,Benzene,Acetone,Chloroform.
Formel vægt 131.18
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methylindole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Methylindole