Få mere at vide
3-Methylindole, 98%
Artikelnummer. p-164084 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
Artikelnummer. 10409630
Brand: Thermo Scientific Acros 127030100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 83-34-1 | C9H9N | 131.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 83-34-1
Molekylær formel C9H9N
Molekylvægt (g/mol) 131.18
MDL nummer MFCD00005627
InChI nøgle ZFRKQXVRDFCRJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylindole, skatole, scatole, skatol, 1h-indole, 3-methyl, beta-methylindole, indole, 3-methyl, 3-mi, 3-methyl-4,5-benzopyrrole, 3-methyl indole
PubChem CID 6736
ChEBI CHEBI:9171
IUPAC navn 3-methyl-lH-indol
SMIL CC1=CNC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylindole
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 95.0°C to 98.0°C
Farve Brun til hvid
Kogepunkt 265.0°C to 266.0°C (755.0 mmHg)
Flammepunkt 132°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Beilstein 20, 315
Merck Index 15, 8698
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.45g/L (20°C). Other solubilities: soluble in hot water,soluble in alcohol,benzene,chloroform and ether
Formel vægt 131.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller flager