Få mere at vide
3-Methylimidazolidine-2,4-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methylimidazolidine-2,4-dione |
| CAS | 6843-45-4 |
| Molekylær formel | C4 H6 N2 O2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 3-Methylhydantoin, 3-Methyl-2,4-imidazolidinedione, 1-Methyl-2,5-dioxoimidazolidine, 3-Methylimidazolidine-2,4-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N2O2/c1-6-3(7)2-5-4(6)8/h2H2,1H3,(H,5,8) |
| SMIL | CN1C(=O)CNC1=O |
| IUPAC navn | 3-methylimidazolidine-2,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 114.103 |
| Formel vægt | 114.043 |