Få mere at vide
3-Methylhippuric acid, 97%
Artikelnummer. 15490288
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15490288 1 g 1g
15400298 5 g 5g
15410298 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15490288 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53458.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 27115-49-7 | C10H11NO3 | 193.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27115-49-7
Molekylær formel C10H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 193.20
MDL nummer MFCD00044399
InChI nøgle YKAKNMHEIJUKEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylhippuric acid, m-methylhippuric acid, n-m-toluoyl glycine, m-toluric acid, n-3-methylbenzoyl glycine, 3-methylbenzoylglycine, glycine, n-3-methylbenzoyl, meta-methylhippuric acid, hippuric acid, m-methyl, 3-methyl hippuric acid
PubChem CID 99223
ChEBI CHEBI:68500
SMIL CC1=CC=CC(=C1)C(=O)NCC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylhippuric acid
Smeltepunkt 138°C to 140°C
Mængde 1 g
IUPAC navn 2-[(3-methylphenyl)formamido]eddikesyre
Formel vægt 193.2
Procent renhed 97%