missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Methylhexane, Dr. Ehrenstorfer

Artikelnummer. 30322077
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30322077 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30322077 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC15088085

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Methylhexane
CAS 589-34-4
Analyt- eller komponentnavne 3-Methylhexane
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H16
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 3-Methylhexane, (±)-3-Methylhexane, 2-Ethylpentane, NSC 73937
InChI formel InChI=1S/C7H16/c1-4-6-7(3)5-2/h7H,4-6H2,1-3H3
Løsningstype Neat
SMIL CCCC(C)CC
IUPAC navn 3-methylhexane
Industry Type Environmental Testing
Molekylvægt (g/mol) 100.2
Mængde 100 mg
Formel vægt 100.1252 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.