Få mere at vide
3-Methylhexahydrophthalic Anhydride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methylhexahydrophthalic anhydride |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O3/c1-5-3-2-4-6-7(5)9(11)12-8(6)10/h5-7H,2-4H2,1H3 |
| Formel vægt | 168.0786 |