Få mere at vide
3-Methylheptane, 97%
Artikelnummer. 15428949
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15428949 25 g 25g
15408949 1 g 1g
15418949 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15428949 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12006.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 589-81-1 | C8H18 | 114.232 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 589-81-1
Molekylær formel C8H18
Molekylvægt (g/mol) 114.232
MDL nummer MFCD00027244
InChI nøgle LAIUFBWHERIJIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptane, 3-methyl, 2-ethylhexane, 3-methyl-heptane, 2-butylbutane, 3-methyl-heptan, heptane, 3-methyl-, r, acmc-20mdw0, 3-methyl-s-heptane, 3-methylheptane, acmc-1axq2
PubChem CID 11519
IUPAC navn 3-methylheptan
SMIL CCCCC(C)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylheptane
Smeltepunkt -121°C
Tæthed 0.71
Kogepunkt 118°C to 120°C
Flammepunkt 7°C (44°F)
Brydningsindeks 1.398
Mængde 25 g
FN nummer UN1262
Beilstein 1730777
Formel vægt 114.23
Procent renhed 97%