missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Methylglutarylcarnitinchlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methylglutarylcarnitine Chloride |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H23NO6.ClH/c1-9(5-11(15)16)6-13(19)20-10(7-12(17)18)8-14(2,3)4;/h9-10H,5-8H2,1-4H3,(H-,15,16,17,18);1H |
| Formel vægt | 325.1292 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?