missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Methylglutaric acid, MedChemExpress

Artikelnummer. 16481199
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16481199 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16481199 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY113410

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress 3-Methylglutaric acid, a leucine metabolite, is a conspicuous C6 dicarboxylic organic acid classically associated with two distinct leucine pathway enzyme deficiencies, 3-hydroxy-3-methylglutaryl CoA lyase (HMGCL) and 3-methylglutaconyl CoA hydratase (AUH).

3-Methylglutaric acid, a leucine metabolite, is a conspicuous C6 dicarboxylic organic acid classically associated with two distinct leucine pathway enzyme deficiencies, 3-hydroxy-3-methylglutaryl CoA lyase (HMGCL) and 3-methylglutaconyl CoA hydratase (AUH).

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Methylglutaric acid
CAS 626-51-7
Farve Colorless
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C6H10O4
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (684.28 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)CC(C)CC(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 146.14
Mængde 1 g
Formel vægt 146.14
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.