missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Methylglutaconic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methylglutaconic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O4/c1-4(2-5(7)8)3-6(9)10/h2H,3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10) |
| Formel vægt | 144.0423 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?