Få mere at vide
3-Methylfuran, TRC
Artikelnummer. 30481445
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30481445 1 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30481445 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3054431G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylfuran
CAS 930-27-8
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C5 H6 O
Mængde 1 g
Synonym Furan','3-methyl- (7CI','8CI','9CI','ACI), 3-Methylfuran (ACI), NSC 346905
InChI formel InChI=1S/C5H6O/c1-5-2-3-6-4-5/h2-4H,1H3
SMIL Cc1cocc1
IUPAC navn 3-methylfuran
Molekylvægt (g/mol) 82.1
Formel vægt 82.0419
Procent renhed >95