Få mere at vide
3-Methylfuran-d3, TRC
Artikelnummer. 30482800
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30482800 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30482800 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM30544250MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylfuran-methyl-d3
CAS 105855-05-8
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C5 2H3 H3 O
Mængde 50 mg
Synonym Furan','3-(methyl-d3)-, 3-Methylfuran D3 (Methyl D3)
InChI formel InChI=1S/C5H6O/c1-5-2-3-6-4-5/h2-4H,1H3/i1D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])c1cocc1
IUPAC navn 3-(trideuteriomethyl)furan
Molekylvægt (g/mol) 85.12
Formel vægt 85.0607
Procent renhed >95