Få mere at vide
3-Methylfuran D3 (methyl D3) 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326292
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
30326292 1 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30326292 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA15086075ME100
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylfuran-methyl-d3
CAS 105855-05-8
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylær formel C5 2H3 H3 O
Mængde 1 mL
Synonym Furan, 3-(methyl-d3)-, 3-Methylfuran D3 (Methyl D3)
InChI formel InChI=1S/C5H6O/c1-5-2-3-6-4-5/h2-4H,1H3/i1D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])c1cocc1
IUPAC navn 3-(trideuteriomethyl)furan
Molekylvægt (g/mol) 85.12
Formel vægt 85.0607 g/mol