Få mere at vide
3-Methylfluoranthene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methylfluoranthene |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H12/c1-11-9-10-16-14-6-3-2-5-13(14)15-8-4-7-12(11)17(15)16/h2-10H,1H3 |
| Formel vægt | 216.0939 |