missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Methylflafon-8-carboxylsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methylflavone-8-Carboxylic Acid |
| CAS | 3468-01-7 |
| Molekylær formel | C17 H12 O4 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 3-Methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-8-carboxylic Acid, Flavoxate Hydrochloride Imp. A (EP), 3-Methyl-flavone-8-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C17H12O4/c1-10-14(18)12-8-5-9-13(17(19)20)16(12)21-15(10)11-6-3-2-4-7-11/h2-9H,1H3,(H,19,20) |
| SMIL | CC1=C(Oc2c(cccc2C1=O)C(=O)O)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 3-methyl-4-oxo-2-phenylchromin-8-carboxylsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 280.27 |
| Formel vægt | 280.0736 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?