Få mere at vide
3-Methylenedihydrofuran-2,5-dione, 99%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31073377
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31073377 100 g
31061184 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31073377 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD105741100g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylenedihydrofuran-2,5-dione
CAS 2170-03-8
Molekylær formel C5H4O3
MDL nummer MFCD00005530
Mængde 100 g
SMIL C=C(CC1=O)C(O1)=O
Molekylvægt (g/mol) 112.08
Procent renhed 99%