Få mere at vide
3-Methylencyclobutancarbonitril, 97%
Artikelnummer. 15710869 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15710869 25 g 25g
15700869 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15710869 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 376010250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 15760-35-7 | C6H7N | 93,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15760-35-7
Molekylær formel C6H7N
Molekylvægt (g/mol) 93.13
InChI nøgle ZRWMAMOBIQQJSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylenecyclobutanecarbonitrile, 3-methylenecyclobutane-1-carbonitrile, cyclobutanecarbonitrile, 3-methylene, 3-methylenecyclobutane carbonitrile, 3-methylenecyanocyclobutane, 3-methylene cyclobutyl carbonitrile, 3-methylene-1-cyanocyclobutane, 1-cyano-3-methylidenecyclobutane, pubchem10218, 3-methylenecyclobutanenitrile
PubChem CID 27474
IUPAC navn 3-methylidencyclobutan-1-carbonitril
SMIL C=C1CC(C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylenecyclobutanecarbonitrile
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Lineær formel CH2=C4H5CN
Mængde 25 g
Formel vægt 93.13
Procent renhed 97%