Få mere at vide
3-methylencyclobutancarbonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15700869 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15700869 5 g 5g
15710869 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15700869 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 376010050
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 15760-35-7 | C6H7N | 93.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15760-35-7
Molekylær formel C6H7N
Molekylvægt (g/mol) 93.13
InChI nøgle ZRWMAMOBIQQJSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylenecyclobutanecarbonitrile, 3-methylenecyclobutane-1-carbonitrile, cyclobutanecarbonitrile, 3-methylene, 3-methylenecyclobutane carbonitrile, 3-methylenecyanocyclobutane, 3-methylene cyclobutyl carbonitrile, 3-methylene-1-cyanocyclobutane, 1-cyano-3-methylidenecyclobutane, pubchem10218, 3-methylenecyclobutanenitrile
PubChem CID 27474
IUPAC navn 3-methylidencyclobutan-1-carbonitril
SMIL C=C1CC(C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylenecyclobutanecarbonitrile
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Lineær formel CH2=C4H5CN
Mængde 5 g
Formel vægt 93.13
Procent renhed 97%