Få mere at vide
3-methylencyclobutancarbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10733073
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10733073 1 g 1g
10324302 10 g 10g
10533743 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10733073 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB02040DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 15760-35-7
Molekylær formel C6H7N
Molekylvægt (g/mol) 93.129
MDL nummer MFCD01085401
InChI nøgle ZRWMAMOBIQQJSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylenecyclobutanecarbonitrile, 3-methylenecyclobutane-1-carbonitrile, cyclobutanecarbonitrile, 3-methylene, 3-methylenecyclobutane carbonitrile, 3-methylenecyanocyclobutane, 3-methylene cyclobutyl carbonitrile, 3-methylene-1-cyanocyclobutane, 1-cyano-3-methylidenecyclobutane, pubchem10218, 3-methylenecyclobutanenitrile
PubChem CID 27474
IUPAC navn 3-methylidencyclobutan-1-carbonitril
SMIL C=C1CC(C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylenecyclobutanecarbonitrile
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Lineær formel CH2=C4H5CN
Mængde 1 g
Formel vægt 93.13
Procent renhed 97%