Få mere at vide
3-Methylcytidine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16474508
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
16474508 10 mg
1 options
Artikelnummer. 16474508 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY111645
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
MedChemExpress 3-Methylcytidine, a urinary nucleoside, can be used as a biomarker of four different types of cancer: lung cancer, gastric cancer, colon cancer, and breast cancer.
3-Methylcytidine, a urinary nucleoside, can be used as a biomarker of four different types of cancer: lung cancer, gastric cancer, colon cancer, and breast cancer.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylcytidine
CAS 2140-64-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H15N3O5
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation H2O : 90 mg/mL (349.87 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 83.33 mg/mL (323.94 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C(N(C)C(C=C2)=N)=O)O1)O)O
Molekylvægt (g/mol) 257.24
Formel vægt 257.24
Procent renhed 98.02%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation